Läs mer
4-(4-Boc-piperazin-1-karbonyl)fenylboronsyra, pinakolester, TRC
Produktkod. 30337399
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30337399 500 mg
1 options
Produktkod. 30337399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB663198500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Boc-piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS 864754-13-2
Molekylformel C22H33BN2O5
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H33BN2O5/c1-20(2,3)28-19(27)25-14-12-24(13-15-25)18(26)16-8-10-17(11-9-16)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h8-11H,12-15H2,1-7H3
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
IUPAC-namn tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]piperazin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 416.32
Formel vikt 416.2483