Läs mer
4-(4-Boc-piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Boc-piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 864754-13-2 |
| Molekylformel | C22H33BN2O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H33BN2O5/c1-20(2,3)28-19(27)25-14-12-24(13-15-25)18(26)16-8-10-17(11-9-16)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h8-11H,12-15H2,1-7H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3 |
| IUPAC-namn | tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]piperazine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.32 |
| Formel vikt | 416.2483 |