Läs mer
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758655
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10758655
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC62810DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1017781-60-0
Molekylformel C7H9BrN2OS
Molekylvikt (g/mol) 249.126
MDL-nummer MFCD09607696
InChI-nyckel XPFAGXZWVZAYCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromothiazol-2-yl morpholine, 4-4-bromo-1,3-thiazol-2-yl morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-4-bromo-thiazol-2-yl-morpholine, acmc-2097ww, 4-bromo-2-morpholinothiazole, morpholine,4-4-bromo-2-thiazolyl, 4-bromo-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 43811042
IUPAC-namn 4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine
LEDER C1COCCN1C2=NC(=CS2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 249.13
Procent renhet 97%