Läs mer
4-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Bromo-1, 3-thiazol-2-yl)morpholine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 249.13 |
| Procent renhet | 97% |