Läs mer
4-(4-brom-lH-pyrazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10341370
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10341370 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10341370 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00328DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
CAS 681441-17-8
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H8BrN3
MDL-nummer MFCD08436686
Kvantitet 1 g
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazolyl phenylamine
InChI-nyckel HCCGFLDVFPCSOV-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(C=C1)N1C=C(Br)C=N1
IUPAC-namn 4-(4-brompyrazol-l-yl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 238.09
PubChem CID 19576898
Formel vikt 238.09