Läs mer
4-(4-brom-lH-pyrazol-1-yl)bensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10139629
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10139629 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10139629 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00329DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS 1174064-63-1
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C10H7BrN2O
Kvantitet 1 g
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-4-bromopyrazolyl benzaldehyde
InChI-nyckel WRORMQDKQSKVFB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=C(C=N2)Br
IUPAC-namn 4-(4-brompyrazol-l-yl)bensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 251.083
PubChem CID 45594325
Formel vikt 251.08