Läs mer
4-(4-brom-lH-pyrazol-1-yl)bensensulfonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478305
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478305 250 mg 250mg
15468305 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15478305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33086.MD
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1174064-62-0
Molekylformel C9H6BrClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 321.573
MDL-nummer MFCD12406835
InChI-nyckel LRYXAJMNOSSJDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 45594324
IUPAC-namn 4-(4-brompyrazol-l-yl)bensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1N2C=C(C=N2)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 144°C to 146°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 321.58
Procent renhet 95%