Läs mer
4-(4-brom-lH-pyrazol-1-yl)bensensulfonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10775622
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10775622 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10775622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00327DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS 1174064-62-0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H6BrClN2O2S
Kvantitet 1 g
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride
InChI-nyckel LRYXAJMNOSSJDD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1N2C=C(C=N2)Br)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-(4-brompyrazol-l-yl)bensensulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 321.573
PubChem CID 45594324
Formel vikt 321.58