missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)amino]-6-methoxy-7-Quinazolinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)amino]-6-methoxy-7-Quinazolinol |
| CAS | 196603-96-0 |
| Molekylformel | C15 H11 Br F N3 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 7-Quinazolinol, 4-[(4-bromo-2-fluorophenyl)amino]-6-methoxy-, 4-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)amino]-6-methoxy-7-quinazolinol, 4-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)amino]-6-methoxyquinazolin-7-ol, 4-(4-Bromo-2-fluoroanilino)-7-hydroxy-6-methoxyquinazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11BrFN3O2/c1-22-14-5-9-12(6-13(14)21)18-7-19-15(9)20-11-3-2-8(16)4-10(11)17/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20) |
| LEDER | FC1=CC(Br)=CC=C1NC=2N=CN=C3C=C(O)C(OC)=CC32 |
| IUPAC-namn | 4-(4-bromo-2-fluoroanilino)-6-methoxyquinazolin-7-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.17 |
| Formel vikt | 363.0019 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?