Läs mer
4-(4-Bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile |
| CAS | 906673-54-9 |
| Molekylformel | C14H8BrNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8BrNO2/c15-14-6-5-13(7-11(14)9-17)18-12-3-1-10(8-16)2-4-12/h1-7,9H |
| LEDER | C1=C(C=CC(=C1)OC2=CC=C(C(=C2)C=O)Br)C#N |
| IUPAC-namn | 4-(4-bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.13 |
| Formel vikt | 300.9738 |