Läs mer
4-[4-(brommetyl)fenyl]-1,2,3-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10582832
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10582832 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10732663 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10582832 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC16408CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 163798-92-3
Molekylformel C9H7BrN2S
Molekylvikt (g/mol) 255.13
MDL-nummer MFCD00052102
InChI-nyckel DGHQOPZIGDRUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromomethyl phenyl, 4-4-bromomethyl phenyl thiadiazole, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzyl bromide, 4-4-bromomethylphenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromomethyl-phenyl-1,2,3 thiadiazole
PubChem CID 2776454
IUPAC-namn 4-[4-(brommetyl)fenyl]tiadiazol
LEDER BrCC1=CC=C(C=C1)C1=CSN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1, 2, 3-thiadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 255.14
Procent renhet 97%