missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile, Mikromol

Produktkod. 30461358
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461358 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461358 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1143.160025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
CAS 69545-39-7
Analyt- eller komponentnamn 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H9 Br N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile;Benzonitrile, 4,4'-(bromomethylene)bis-, 4,4'-(Bromomethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-(Bromomethylene)dibenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C15H9BrN2/c16-15(13-5-1-11(9-17)2-6-13)14-7-3-12(10-18)4-8-14/h1-8,15H
Lösningstyp Neat
LEDER BrC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N
IUPAC-namn 4-[bromo-(4-cyanophenyl)methyl]benzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 297.149
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 295.995 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.