Läs mer
4-(4-bromfenoxi)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464317
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464317 1 g 1g
15474317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31702.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69240-56-8 | C13H9BrO2 | 277.117 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69240-56-8
Molekylformel C13H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 277.117
MDL-nummer MFCD08276811
InChI-nyckel WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromophenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy-benzaldehyde, acmc-20amwk
PubChem CID 10636240
IUPAC-namn 4-(4-bromfenoxi)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC=C1C=O)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Smältpunkt 69°C to 73°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 277.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.