Läs mer
4-(4-bromfenyl)-1,2,3-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Bromophenyl)-1, 2, 3-thiadiazole |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-4-bromophenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromophenyl, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromophenyl, 4-4-bromophenyl thiadiazole |
| Formel vikt | 241.11 |
| Procent renhet | 97% |