Läs mer
4'-(4-bromfenyl)-2,2':6',2″ -terpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15487817
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15487817 1 g 1g
15497817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37778.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89972-76-9 | C21H14BrN3 | 388.268 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89972-76-9
Molekylformel C21H14BrN3
Molekylvikt (g/mol) 388.268
MDL-nummer MFCD06796984
InChI-nyckel BOPPHKMZOYPASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-2,6':2',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-alpha,alpha',alpha-tripyridyl, 4-4-bromophenyl-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, acmc-209r3y, 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2'-terpyridine, 4-4'-bromophenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-4-bromophenyl-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
PubChem CID 10762837
IUPAC-namn 4-(4-bromfenyl)-2,6-dipyridin-2-ylpyridin
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC(=N2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=C(C=C4)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Smältpunkt 143°C to 145°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 388.27
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.