Läs mer
4-(4-Bromophenyl)-4-dimethylaminocyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Bromophenyl)-4-dimethylaminocyclohexanone |
| CAS | 65619-52-5 |
| Molekylformel | C14H18BrNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-(4-Bromophenyl)-4-(dimethylamino)cyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18BrNO/c1-16(2)14(9-7-13(17)8-10-14)11-3-5-12(15)6-4-11/h3-6H,7-10H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C1CCC(N(C)C)(C2=CC=C(Br)C=C2)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-bromophenyl)-4-(dimethylamino)cyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.2 |
| Formel vikt | 295.06 |