Läs mer
4-(4'-Bromofenyl)-4-hydroxypiperidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine |
| CAS | 57988-58-6 |
| Molekylformel | C11H14BrNO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(p-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-4-(4-bromophenyl)piperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2 |
| LEDER | OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-bromofenyl)piperidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.14 |
| Formel vikt | 255.0259 |