Läs mer
4-(4'-Bromofenyl)-4-hydroxypiperidin, TRC
Produktkod. 30330336
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30330336 250 mg
1 options
Produktkod. 30330336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB687462250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine
CAS 57988-58-6
Molekylformel C11H14BrNO
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(p-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-4-(4-bromophenyl)piperidine
InChI formel InChI=1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
LEDER OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
IUPAC-namn 4-(4-bromofenyl)piperidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 256.14
Formel vikt 255.0259