Läs mer
4-(4-bromfenyl)smörsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 243.1 |
| Procent renhet | 97% |