Läs mer
4-(4-bromfenyl)smörsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10747664
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10747664 1 g 1g
10513983 250 mg 250mg
10651036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10747664 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01273DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 35656-89-4
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.1
MDL-nummer MFCD00463170
InChI-nyckel AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
PubChem CID 252732
IUPAC-namn 4-(4-bromfenyl)butansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.1
Procent renhet 97%