Läs mer
4-(4-bromfenyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15404177
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404177 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15404177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31581.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 13569-96-5 | C9H7BrN2 | 223,073 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Bromophenyl)imidazole
CAS 13569-96-5
Smältpunkt 138 °C till 142 °C
Molekylformel C9H7BrN2
MDL-nummer MFCD03312935
Kvantitet 5 g
Synonym 4-4-bromophenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-4-bromophenyl, 5-4-bromophenyl-1h-imidazole, 4-4-bromophenyl-3h-imidazole, cyp144a1 ligand, 4, 4-4-bromophenyl imidazole, 5-4-bromophenyl-3h-imidazole, 1h-imidazole,5-4-bromophenyl, 4-4-bromo-phenyl-1h-imidazole
InChI-nyckel YLIOAWKNPLJMID-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN2)Br
IUPAC-namn 5-(4-bromfenyl)-lH-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 223.073
PubChem CID 818595
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.