Läs mer
4-[(4-bromtien-2-yl)metyl]morfolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10525944
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10525944 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10535944 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10525944 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC74210DA
Kemiska identifierare
CAS 194851-19-9
Molekylformel C9H12BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 262.17
MDL-nummer MFCD01653482
InChI-nyckel XYQVGDMXJNORKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-4-bromothien-2-yl methyl morpholine, 4-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, cambridge id 5430345, 4-bromo-2-morpholinomethylthiophene, 4-4-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine, morpholine, 4-4-bromo-2-thienyl methyl
PubChem CID 783497
IUPAC-namn 4-[(4-bromtiofen-2-yl)metyl]morfolin
LEDER BrC1=CSC(CN2CCOCC2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(4-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 262.17
Procent renhet 97%