Läs mer
4-[4-[(Butylamino)karbonyl]-2-[[(2,4-diklorfenyl)sulfonyl]amino]fenoxi]-3-metoxi-bensenättiksyra, TRC
Produktkod. 30316354
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30316354 50 mg
1 options
Produktkod. 30316354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57655550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-((Butylamino)carbonyl)-2-(((2,4-dichlorophenyl)sulfonyl)amino)phenoxy)-3-methoxy-benzeneacetic Acid
CAS 1027847-67-1
Molekylformel C26H26Cl2N2O7S
Kvantitet 50 mg
Synonym AMG 009
LEDER CCCCNC(=O)c1ccc(Oc2ccc(CC(=O)O)cc2OC)c(NS(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c1
Molekylvikt (g/mol) 581.46
Formel vikt 580.0838