Läs mer
4-((4-Carbamoylpiperidin-1-yl)methyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-((4-Carbamoylpiperidin-1-yl)methyl)benzoic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O3/c15-13(17)11-5-7-16(8-6-11)9-10-1-3-12(4-2-10)14(18)19/h1-4,11H,5-9H2,(H2,15,17)(H,18,19) |
| Formel vikt | 262.1317 |