missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile, Mikromol™
Beskrivning
4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile |
| CAS | 64568-34-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H10 N4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4,4'-carbonohydrazonoylbis- (9CI), 4-[(4-Cyanophenyl)methanehydrazonoyl]benzonitrile, 4,4'-(Carbonohydrazonoyl)dibenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N4/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(19-18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H,18H2 |
| LEDER | NN=C(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC-namn | 4-[C-(4-cyanophenyl)carbonohydrazonoyl]benzonitrile |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?