missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid |
| CAS | 1219803-42-5 |
| Molekylformel | C11 D3 H10 Cl O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-d3)butyric Acid, MCPB D3 (ring D3), 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butanoic Acid (ring D3), 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy-3,5,6-d3)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO3/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)15-6-2-3-11(13)14/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)/i4D,5D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(OCCCC(=O)O)c(C)c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-(4-chloro-2,3,5-trideuterio-6-methylphenoxy)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.6906 |
| Formel vikt | 231.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?