Läs mer
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, Mikromol™
Beskrivning
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile |
| CAS | 244768-32-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H7 N4 Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| LEDER | Clc1ccnc(Nc2ccc(cc2)C#N)n1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.65 |
| Kvantitet | 25 mg |