Läs mer
4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile, TRC
Produktkod. 30360442
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30360442 25 mg
1 options
Produktkod. 30360442 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37983525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]-benzonitrile
CAS 244768-32-9
Molekylformel C11H7N4Cl
Kvantitet 25 mg
Synonym Benzonitrile, 4-[(4-chloro-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4-Chloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, 4-[(4-Chloropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C11H7ClN4/c12-10-5-6-14-11(16-10)15-9-3-1-8(7-13)2-4-9/h1-6H,(H,14,15,16)
LEDER Clc1ccnc(Nc2ccc(cc2)C#N)n1
IUPAC-namn 4-[(4-chloropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 230.65
Formel vikt 230.0359