Läs mer
4-(4-klorbenzyl)ftalazin-1(2H)-one, Mikromol™
Produktkod. 30051966
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051966 25 mg
17914206 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051966 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0362.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(4-klorobenzyl)ftalazin-1(2H)-ett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
CAS 53242-88-9
Analyt- eller komponentnamn 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H11 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Azelastine Hydrochloride Imp. D (EP), Azelastine Imp. D (EP), Azelastine USP Related Compound D, Azelastine USP RC D, 4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, Azelastine Related Compound D, Azelastine Hydrochloride Impurity D, Azelastine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
LEDER Clc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1
IUPAC-namn 4-[(4-klorofenyl)metyl]-2H-ftalazin-1-one
Molekylvikt (g/mol) 270.71
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 270,056 g/mol