Läs mer
4-[4-(klormetyl)piperidino]tieno[3,2-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10707125
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10707125 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10717125 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10707125 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63824CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 912569-69-8
Molekylformel C12H14ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 267.78
MDL-nummer MFCD09702414
InChI-nyckel FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
PubChem CID 24229710
IUPAC-namn 4-(klormetyl)-1-{tieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidin
LEDER ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 267.78
Procent renhet 97%