Läs mer
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7031866
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448315 1 g 1g
15458315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448315 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33106.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57688-17-2
Molekylformel C13H9ClF3NO
Molekylvikt (g/mol) 287.666
MDL-nummer MFCD01908501
InChI-nyckel LEIVFIRDFAJXDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl, pubchem2956, 4-4-chloranylphenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 726092
IUPAC-namn 4-(4-chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
LEDER C1=CC(=CC=C1OC2=C(C=C(C=C2)N)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Brytningsindex 1.565
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 287.67
Procent renhet 97%