Läs mer
4-(4-Klorofenoxi)piperidin, 98 %
Produktkod. 11499680
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499680 250 mg 250mg
11409690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50944.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 97839-99-1 | C11H14ClNO | 211,69 g/mol
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för läkemedel.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97839-99-1
Molekylformel C11H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 211.69
MDL-nummer MFCD04113544
InChI-nyckel VOQMPZXAFLPTMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5199889
IUPAC-namn 4-(4-klorfenoxi)piperidin
LEDER ClC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-4-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chloro-phenoxy-piperidine, piperidine, 4-4-chlorophenoxy, acmc-20amwb, 4-p-chlorophenoxy piperidine, 4-4-chlorophenyl oxy piperidine, 4-chloro-1-4-piperidyloxy benzene, piperidine,4-4-chlorophenoxy, piperidine, 4-4-chlorophenoxy-, hydrochloride
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 211.69
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.