Läs mer
4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide, Mikromol™
Beskrivning
4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide |
| CAS | 2575516-63-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C47 H53 Cl N3 O3 . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Loperamide Hydrochloride Imp. B (EP), Loperamide Imp. B (EP), 4-(4-Chlorophenyl)-1,1-bis[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl]-4-hydroxypiperidinium Bromide, Loperamide Hydrochloride Imp. B (EP) as Bromide, Loperamide Hydrochloride Impurity B as Bromide, Loperamide Impurity B as Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C47H53ClN3O3.BrH/c1-49(2)43(52)46(38-17-9-5-10-18-38,39-19-11-6-12-20-39)31-35-51(33-29-45(54,30-34-51)37-25-27-42(48)28-26-37)36-32-47(44(53)50(3)4,40-21-13-7-14-22-40)41-23-15-8-16-24-41;/h5-28,54H,29-36H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CN(C)C(=O)C(CC[N+]1(CCC(C(=O)N(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3)CCC(O)(CC1)c4ccc(Cl)cc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-chlorophenyl)-1-[4-(dimethylamino)-4-oxo-3,3-diphenylbutyl]-4-hydroxypiperidin-1-ium-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;bromide |
| Visa mer |