Läs mer
4-(4-klorfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10580011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10580011 1 g Glasflaska 1g
10625722 5 g Glasflaska 5g
10625912 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10580011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51304-61-1 | C11H12ClN·HCl | 230.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51304-61-1
MDL-nummer MFCD00012753
InChI-nyckel NGDJUNABWNTULX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinium chloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine, chloride, acmc-1alu0, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hcl, 4-4-chloro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1?2?3?6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine monohydrochloride, pyridine, 4-4-chlorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride
PubChem CID 2723612
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin;hydroklorid
LEDER C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Smältpunkt 199.0°C to 204.0°C
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
Färg Vitt till gult
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H12ClN·HCl
Molekylvikt (g/mol) 230.14
Formel vikt 230.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.