missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol |
| CAS | 1185063-39-1 |
| Molekylformel | C13 2H5 H10 Cl N2 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-1,1,2,3,3-pentadeuterio-1-imidazol-1-ylbutan-2-ol, 4-(4-Chlorophenyl)-1-imidazol-1-yl-(butan-d5)-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClN2O/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(17)9-16-8-7-15-10-16/h1-2,4-5,7-8,10,13,17H,3,6,9H2/i3D2,6D2,13D |
| LEDER | [2H]C(O)(Cn1ccnc1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-chlorophenyl)-2,3,3,4,4-pentadeuterio-1-imidazol-1-ylbutan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.75 |
| Formel vikt | 255.1187 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?