Läs mer
4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione |
| CAS | 84803-46-3 |
| Molekylformel | C11 H10 Cl N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-2,6-piperidinedione, 4-(4-Chlorophenyl)piperidine-2,6-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO2/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(14)13-11(15)6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14,15) |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C2CC(=O)NC(=O)C2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-chlorophenyl)piperidine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.66 |
| Formel vikt | 223.04 |