missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridylmethoxy]piperidine p-Nitrobenzoic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridylmethoxy]piperidine p-Nitrobenzoic Acid Salt |
| CAS | 161558-45-8 |
| Molekylformel | C17H19ClN2O.C7H5NO4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzoic acid Compd. With 2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine (1:1), 2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine Mono(4-nitrobenzoate) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O.C7H5NO4/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15;9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2;1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-].Clc2ccc(cc2)C(OC3CCNCC3)c4ccccn4 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-chlorophenyl)-piperidin-4-yloxymethyl]pyridine;4-nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.92 |
| Formel vikt | 469.1404 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?