Läs mer
4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClO/c17-12-7-5-11(6-8-12)13-9-10-16(18)15-4-2-1-3-14(13)15/h1-8,13H,9-10H2 |
| Formel vikt | 256.0655 |