Läs mer
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxycyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxycyclohexanone |
| CAS | 36716-71-9 |
| Molekylformel | C12 H13 Cl O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-3-1-9(2-4-10)12(15)7-5-11(14)6-8-12/h1-4,15H,5-8H2 |
| LEDER | OC1(CCC(=O)CC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxycyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.68 |
| Formel vikt | 224.0604 |