Läs mer
4-(4-klorofenyl)-4-hydroxypiperidin, TRC
Produktkod. 17993165
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993165 5 g
17902335 100 mg
17950975 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3784805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39512-49-7
Molekylformel C11 H14 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 211.69
Synonym 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP)
IUPAC-namn 4-(4-klorofenyl)piperidin-4-ol
LEDER OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
Formel vikt 211.0764