Läs mer
4-(4-klorofenyl)-4-oxobutansyra (3-(4-klorobenzoyl)propionsyra), Mikromol™
Beskrivning
4-(4-klorofenyl)-4-oxobutansyra (3-(4-klorobenzoyl)propionsyra)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid) |
| CAS | 3984-34-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid (3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H9 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobutanoic Acid, 3-(4-Chlorobenzoyl)propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-klorofenyl)-4-oxobutansyra |
| Visa mer |