Läs mer
4-(4-Klorofenyl)men-3-en-2-ett, TRC
Produktkod. 30368772
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30368772 5 g
1 options
Produktkod. 30368772 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9940055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 3160-40-5
Molekylformel C10H9OCl
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
LEDER CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn (E)-4-(4-klorofenyl)men-3-en-2-one
Molekylvikt (g/mol) 180.63
Formel vikt 180.0342