Läs mer
4-(4-Klorofenyl)men-3-en-2-ett, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one |
| CAS | 3160-40-5 |
| Molekylformel | C10H9OCl |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+ |
| LEDER | CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-4-(4-klorofenyl)men-3-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.63 |
| Formel vikt | 180.0342 |