Läs mer
4-(4-klorfenyl)cyklohexankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10049491
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10049491 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10497052 10 g Bärnstensglasflaska 10g
11306945 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10049491 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02037DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 95233-37-7
Molekylformel C13H15ClO2
Molekylvikt (g/mol) 238.711
MDL-nummer MFCD06797626
InChI-nyckel NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
PubChem CID 2735792
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS Min % 97.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel ClC6H4C6H10CO2H
Formel vikt 238.71
Procent renhet 97%