missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanol-d5 |
| CAS | 1189961-66-7 |
| Molekylformel | C12H10D5ClO |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClO/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-2,5-6,10,12,14H,3-4,7-8H2/i7D2,8D2,12D |
| LEDER | [2H]C1([2H])CC(CC([2H])([2H])C1([2H])O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-chlorophenyl)-1,2,2,6,6-pentadeuteriocyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.73 |
| Formel vikt | 215.1125 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?