Läs mer
4-[(4-Klorofenyl)metyl]-1(2H)-ftalazinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| Formel vikt | 270.056 |