Läs mer
4-[(4-Klorofenyl)metyl]-2-[2-(1-metyl-2-pyrrolidinyl)etyl]-1(2H)-ftalazinon Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30012507
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012507 5 mg
30008687 10 mg
30009809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012507 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3801205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117078-70-3
Molekylformel C22H24ClN3O . HCl
Molekylvikt (g/mol) 381.9
Synonym Azelastine 5-Member-Cyclic-Isomer Hcl
IUPAC-namn 4-[(4-klorofenyl)metyl]-2-[2-(1-metylpyrrolidin-2-yl)etyl]ftalazin-1-one
LEDER Cl.CN1CCCC1CCN2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-1(2H)-phthalazinone Hydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(25)12-14-26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formel vikt 417.1375