Läs mer
4-[(4-Klorofenyl)fenylmetyl]-1-piperazinetanol dihydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457584
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457584 10 mg
1 options
Produktkod. 30457584 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0380.11
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
CAS 164726-80-1
Analyt- eller komponentnamn 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H23 Cl N2 O . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP), Cetirizine Imp. G (EP), Cetirizine USP Related Compound G, Cetirizine USP RC G, 2-[4-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP) as Dihydrochloride, 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazine-ethanol Dihydrochloride, 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, dihydrochloride (9CI), Cetirizine Related Compound G as Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Impurity G as Dihydrochloride, Cetirizine Impurity G as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[4-[(4-klorofenyl)-fenylmetyl]piperazin-1-yl]etanol; Dihydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 403.77
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 402,1032 g/mol