Läs mer
4-(4-klorfenyl)piperidin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566615
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10566615 100 g 100g
10143014 10 g 10g
10396784 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10566615 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09284FA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 39512-49-7
Molekylformel C11H15Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 248.15
MDL-nummer MFCD00006001
InChI-nyckel PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
IUPAC-namn 4-(4-klorfenyl)piperidin-4-ol
LEDER [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 211.69
Procent renhet 97%