Läs mer
4-(4-klorofenyl)piperidin-4-ol, Mikromol™
Produktkod. 17993516
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993516 25 mg
17911506 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17993516 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0025.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(4-klorofenyl)piperidin-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
CAS 39512-49-7
Analyt- eller komponentnamn 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H14 Cl N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP), Loperamide Imp. C (EP), 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Impurity C, Loperamide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
LEDER OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn 4-(4-klorofenyl)piperidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 211.69
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 211,0764 g/mol